Merck
BDPH9BCD4BD4
Bide Pharmatech
2,3-Dihydrobenzofuran-4-amine
Synonym(e):
2,3-dihydro-1-benzofuran-4-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H9O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.17
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4BD4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H9NO/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-3H,4-5,9H2
Inchi Key
RWPLKRGISDOAAG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to brown to black powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)