Merck
BDPH9BCD4BE8
Bide Pharmatech
4,5,6,7-Tetrabromoisoindoline-1,3-dione
Synonym(e):
4,5,6,7-tetrabromo-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H1O2N1Br4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.72
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4BE8 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8HBr4NO2/c9-3-1-2(8(15)13-7(1)14)4(10)6(12)5(3)11/h(H,13,14,15)
Inchi Key
QRFTXHFUNIFHST-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)