Merck
BDPH9BCD4CF6
Bide Pharmatech
6-(tert-Butyl)nicotinic acid
Synonym(e):
6-tert-butylnicotinic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H13O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4CF6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-10(2,3)8-5-4-7(6-11-8)9(12)13/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
Inchi Key
CVGXKEVUQXTBGM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)