Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD4D64

Bide Pharmatech

Methyl 5-amino-1H-indole-6-carboxylate

Synonym(e):

methyl 5-amino-1H-indole-6-carboxylate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCD4D64 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C10H10O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4D64 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C10H10N2O2/c1-14-10(13)7-5-9-6(2-3-12-9)4-8(7)11/h2-5,12H,11H2,1H3

Inchi Key

BUEHYNPNQVZAJA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen