Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD4DC7

Bide Pharmatech

4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-propylcyclohex-1-en-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane

Synonym(e):

4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-propyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C15H27O2B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4DC7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C15H27BO2/c1-6-7-12-8-10-13(11-9-12)16-17-14(2,3)15(4,5)18-16/h10,12H,6-9,11H2,1-5H3

Inchi Key

AALBRBHEPBSUPZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liuqid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen