Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD4E05 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H8BrN3/c1-7(2,5-9)11-4-6(8)3-10-11/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
WMUZLSJLUDHWTO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
