Merck
BDPH9BCD4E17
Bide Pharmatech
Methyl 1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carboxylate
Synonym(e):
methyl 1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCD4E17 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.17
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4E17 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-9(12)6-4-8-7(11-5-6)2-3-10-8/h2-5,10H,1H3
Inchi Key
JZFTWMGTLMPFEL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)