Merck
BDPH9BCD4E2F
Bide Pharmatech
(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methanol
Synonym(e):
(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCD4E2F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H9O1N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4E2F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-4-8-2-5(3-10)6(7)9-4/h2,10H,3H2,1H3,(H2,7,8,9)
Inchi Key
VUTBELPREDJDDH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)