Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD4E47

Bide Pharmatech

4-Bromo-1-phenyl-1H-pyrazole

Synonym(e):

4-bromo-1-phenyl-1H-pyrazole

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCD4E47 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H7N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.07
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4E47 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C9H7BrN2/c10-8-6-11-12(7-8)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H

Inchi Key

DWPRPWBNLNTEFZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen