Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD4E7B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C18H14BrP/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14H
Inchi Key
YNLBCLNFEOKEHA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
