Merck
BDPH9BCD4E8A
Bide Pharmatech
1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
Synonym(e):
4,5-difluoro-1,2-benzenediamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCD4E8A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6N2F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.12
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4E8A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H6F2N2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2
Inchi Key
PPWRHKISAQTCCG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)