Merck
BDPH9BCD4E9D
Bide Pharmatech
tert-Butyl 2,5-diazaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate
Synonym(e):
tert-butyl 2,5-diazaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H22O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.32
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4E9D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-5-4-6-12(14)8-13-9-12/h13H,4-9H2,1-3H3
Inchi Key
MYPWDUFYPPMTKQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)