Merck
BDPH9BCD4E9E
Bide Pharmatech
6-Iodouracil
Synonym(e):
6-iodo-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H3O2N2I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.98
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4E9E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C4H3IN2O2/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2/h1H,(H2,6,7,8,9)
Inchi Key
KSLZHGYKGYWHOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)