Merck
BDPH9BCD4EEC
Bide Pharmatech
5,5-Dimethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Synonym(e):
5,5-dimethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCD4EEC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H14O2F3B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.05
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4EEC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H14BF3O2/c1-11(2)7-17-13(18-8-11)10-5-3-9(4-6-10)12(14,15)16/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Inchi Key
RHRLRPXJTDDILM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)