Fortfahren mit
BDPH9BCD4F36
Bide Pharmatech
8-Chloroquinolin-6-ol
Synonym(e):
8-chloro-6-quinolinol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H6O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.61
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-8-5-7(12)4-6-2-1-3-11-9(6)8/h1-5,12H
Inchi Key
NSFZSTFINAEFAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Off-white to gray to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Chloroquinolin-6-ol
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)