Fortfahren mit
BDPH9BCD4F4B
Bide Pharmatech
3-Methoxy-N,N-dimethyl-propionamide
Synonym(e):
3-methoxy-N,N-dimethylpropanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H13O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-7(2)6(8)4-5-9-3/h4-5H2,1-3H3
Inchi Key
LBVMWHCOFMFPEG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to almost colorless liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)