Fortfahren mit
BDPH9BCD4F8E
Bide Pharmatech
2-(Cyclopropyl(1-(thiazol-2-yl)ethyl)amino)acetic acid
Synonym(e):
{cyclopropyl[1-(1,3-thiazol-2-yl)ethyl]amino}acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H14O2N2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.3
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S/c1-7(10-11-4-5-15-10)12(6-9(13)14)8-2-3-8/h4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
QJUVLUUNSHTPKO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)