Merck
BDPH9BCD4FA0
Bide Pharmatech
Methyl 2-amino-2-iminoacetate hydrochloride
Synonym(e):
methyl amino(imino)acetate hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H7O2N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.55
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4FA0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C3H6N2O2.ClH/c1-7-3(6)2(4)5;/h1H3,(H3,4,5);1H
Inchi Key
YPQCCPFTUFSOSU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow to pale pink Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)