Merck
BDPH9BCD4FC5
Bide Pharmatech
3-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Synonym(e):
3-chloro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H9O2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.67
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4FC5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H9ClO2/c14-12-8-10(6-7-11(12)13(15)16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,16)
Inchi Key
SIJOLCGREMQDIW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)