Merck
BDPH9BCD50C2
Bide Pharmatech
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Synonym(e):
6-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H4O2N3Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.03
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD50C2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H4BrN3O2/c8-4-1-9-7-10-2-5(6(12)13)11(7)3-4/h1-3H,(H,12,13)
Inchi Key
DIOGTIVUKTZYTE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)