Merck
BDPH9BCD539B
Bide Pharmatech
5-Ethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine
Synonym(e):
5-ethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.17
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD539B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-3-6-5(7)4-8-9(6)2/h4H,3,7H2,1-2H3
Inchi Key
LTBJIMCRWXQMMM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)