Merck
BDPH9BCD53BF
Bide Pharmatech
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Synonym(e):
1-(3-bromo-5-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H13N1Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.57
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H12BrN.ClH/c1-6-3-8(7(2)11)5-9(10)4-6;/h3-5,7H,11H2,1-2H3;1H
Inchi Key
NNYNPWGFQJGLIN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)