Merck
BDPH9BCD53E7
Bide Pharmatech
6-Bromo-2-methoxypyridin-3-amine
Synonym(e):
6-bromo-2-methoxy-3-pyridinamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H7O1N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.04
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD53E7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c1-10-6-4(8)2-3-5(7)9-6/h2-3H,8H2,1H3
Inchi Key
HSVYYOLSYNEVSP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)