Fortfahren mit
BDPH9BCD5419
Bide Pharmatech
6-Formylpicolinic acid
Synonym(e):
6-formyl-2-pyridinecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5O3N1
Molekulargewicht:
151.12
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H5NO3/c9-4-5-2-1-3-6(8-5)7(10)11/h1-4H,(H,10,11)
Inchi Key
DAUQNAWDINBWER-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)