Merck
BDPH9BCD548E
Bide Pharmatech
5,5'-Dibromo-3,3'-dihexyl-2,2'-bithiophene
Synonym(e):
5,5'-dibromo-3,3'-dihexyl-2,2'-bithiophene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H28Br2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.38
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD548E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C20H28Br2S2/c1-3-5-7-9-11-15-13-17(21)23-19(15)20-16(14-18(22)24-20)12-10-8-6-4-2/h13-14H,3-12H2,1-2H3
Inchi Key
MMSTXAGVEKUBED-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)