Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD552A
Bide Pharmatech
1-Bromo-3-(prop-1-en-2-yl)benzene
Synonym(e):
1-bromo-3-isopropenylbenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.07
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H9Br/c1-7(2)8-4-3-5-9(10)6-8/h3-6H,1H2,2H3
Inchi Key
BHFSXGLQLQHDCH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromo-3-(prop-1-en-2-yl)benzene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)