Merck
BDPH9BCD5CEF
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-methoxypyridine
Synonym(e):
2-bromo-5-methoxypyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCD5CEF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6O1N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.02
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD5CEF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-9-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
Inchi Key
WULVUFYZVYHTFX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless or white to yellow to brown or pale-blue solid or liquid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)