Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD5DCD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-7-4-5-9(13-6-12-3)8(2)10(7)11/h4-5H,6,11H2,1-3H3
Inchi Key
ZUMPNGGMLJOTBX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
