Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD5E75
Bide Pharmatech
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyrimidine
Synonym(e):
4-chloro-2-methyl-5-pyrimidinyl methyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H7O1N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.59
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O/c1-4-8-3-5(10-2)6(7)9-4/h3H,1-2H3
Inchi Key
SEPGLLQTLDBFAY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)