Merck
BDPH9BCD602A
Bide Pharmatech
4,6-Dichloro-3-methylbenzofuran
Synonym(e):
4,6-dichloro-3-methylbenzofuran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H6O1Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.05
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD602A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H6Cl2O/c1-5-4-12-8-3-6(10)2-7(11)9(5)8/h2-4H,1H3
Inchi Key
UIXOZFFMGRBBHR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)