Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD613D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H11NO/c1-7-5-2-3-6-4-5/h5-6H,2-4H2,1H3
Inchi Key
BWRWNUQAQPAYCK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

