Merck
BDPH9BCD615B
Bide Pharmatech
Ethyl 3-oxo-2,3-dihydrofuro[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Synonym(e):
ethyl 3-oxo-2,3-dihydrofuro[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H9O4N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD615B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H9NO4/c1-2-14-10(13)8-7(12)6-4-3-5-11-9(6)15-8/h3-5,12H,2H2,1H3
Inchi Key
ZZEHSWOSYCXPIE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)