Merck
BDPH9BCD64BB
Bide Pharmatech
2-(3-((3-Fluorobenzyl)oxy)phenyl)acetic acid
Synonym(e):
{3-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H13O3F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD64BB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C15H13FO3/c16-13-5-1-4-12(7-13)10-19-14-6-2-3-11(8-14)9-15(17)18/h1-8H,9-10H2,(H,17,18)
Inchi Key
BNMQCGBGOFGWLL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)