Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD64C2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H15BO2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h7,9-10H,1-6H2
Inchi Key
STYXWXRMARWJRD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
