Merck
BDPH9BCD652B
Bide Pharmatech
2-Hydroxy-4-methylbenzonitrile
Synonym(e):
2-hydroxy-4-methylbenzonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD652B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H7NO/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-4,10H,1H3
Inchi Key
WAFLXCCXXVMUKI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)