Fortfahren mit
BDPH9BCD6568
Bide Pharmatech
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Synonym(e):
2,6-dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H3O1Br2F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.9
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H3Br2F3O/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2,13H
Inchi Key
IEMNQLAXBXXIKT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)