Merck
BDPH9BCD65EB
Bide Pharmatech
4-Ethyl-2-methylphenol
Synonym(e):
4-ethyl-2-methylphenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H12O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD65EB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H12O/c1-3-8-4-5-9(10)7(2)6-8/h4-6,10H,3H2,1-2H3
Inchi Key
QDQMEHXIUFCIGR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)