Merck
BDPH9BCD65FE
Bide Pharmatech
6-(1H-Pyrazol-1-yl)nicotinic acid
Synonym(e):
6-(1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H7O2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.17
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD65FE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c13-9(14)7-2-3-8(10-6-7)12-5-1-4-11-12/h1-6H,(H,13,14)
Inchi Key
QWFKXYLAKWFQLF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)