Fortfahren mit
BDPH9BCD67D4
Bide Pharmatech
Triethoxy(hexyl)silane
Synonym(e):
triethoxy(hexyl)silane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H28O3Si1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.44
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H28O3Si/c1-5-9-10-11-12-16(13-6-2,14-7-3)15-8-4/h5-12H2,1-4H3
Inchi Key
WUMSTCDLAYQDNO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethoxy(hexyl)silane
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)