Merck
BDPH9BCD682F
Bide Pharmatech
3-(4-Fluorophenyl)-1H-indole
Synonym(e):
3-(4-fluorophenyl)-1H-indole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H10N1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD682F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H10FN/c15-11-7-5-10(6-8-11)13-9-16-14-4-2-1-3-12(13)14/h1-9,16H
Inchi Key
JFVIPMRWCFOHBG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
pcodes
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)