Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD69CE

Bide Pharmatech

Dipentylsulfane

Synonym(e):

1-(pentylsulfanyl)pentane

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C10H22S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.35
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD69CE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C10H22S/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3

Inchi Key

JOZDADPMWLVEJK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to light yellow liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Danger

pictograms

FlameExclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen