Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD69FD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H13NO4/c1-15-9-4-6(2-3-8(9)12)7(11)5-10(13)14/h2-4,7,12H,5,11H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
IGHHJKPPALHKMJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
