Merck
BDPH9BCD6BC6
Bide Pharmatech
Tetrabutylphosphonium tetraphenylborate
Synonym(e):
tetrabutylphosphonium tetraphenylborate(1-)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C40H56P1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
578.67
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD6BC6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C24H20B.C16H36P/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-20H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
Inchi Key
OGWSZNMGVXKACZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)