Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD6BCE

Bide Pharmatech

1-(2,3-Dihydro-1H-inden-4-yl)-N-methylmethanamine

Synonym(e):

N-(2,3-dihydro-1H-inden-4-ylmethyl)-N-methylamine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C11H15N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.25
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD6BCE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C11H15N/c1-12-8-10-6-2-4-9-5-3-7-11(9)10/h2,4,6,12H,3,5,7-8H2,1H3

Inchi Key

ZLYUTZSFHDFXLB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen