Merck
BDPH9BCD6D2D
Bide Pharmatech
Ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate hydrochloride
Synonym(e):
ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H13O2N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.67
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-2-13-9(12)7-3-4-8(5-10)11-6-7;/h3-4,6H,2,5,10H2,1H3;1H
Inchi Key
MJACJEKUVRQBHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow-brown powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)