Merck
BDPH9BCD6E4E
Bide Pharmatech
tert-Butyl 16-bromohexadecanoate
Synonym(e):
tert-butyl 16-bromohexadecanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCD6E4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H39O2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.43
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD6E4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C20H39BrO2/c1-20(2,3)23-19(22)17-15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16-18-21/h4-18H2,1-3H3
Inchi Key
MVCZYBUUWMFTCP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)