Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD6ECA

Bide Pharmatech

1-(2-Bromoethyl)-3,5-difluorobenzene

Synonym(e):

1-(2-bromoethyl)-3,5-difluorobenzene

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H7Br1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.04
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD6ECA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C8H7BrF2/c9-2-1-6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5H,1-2H2

Inchi Key

GNDFMCHYXPCYBW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-solid or liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen