Das Produkt BDPH9BCD70CE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H5BrN2/c10-9-4-2-1-3-8(9)7(5-11)6-12/h1-4,7H
Inchi Key
IBWTZROAJQLQOU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
