Merck
BDPH9BCD71EE
Bide Pharmatech
4-(Triethoxysilyl)aniline
Synonym(e):
4-(triethoxysilyl)aniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCD71EE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H21O3N1Si1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.39
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD71EE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H21NO3Si/c1-4-14-17(15-5-2,16-6-3)12-9-7-11(13)8-10-12/h7-10H,4-6,13H2,1-3H3
Inchi Key
TVTRDGVFIXILMY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)