Merck
BDPH9BCD71F2
Bide Pharmatech
Diethyl 2-oxo-3-propylsuccinate
Synonym(e):
diethyl 2-oxo-3-propylsuccinate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H18O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD71F2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H18O5/c1-4-7-8(10(13)15-5-2)9(12)11(14)16-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
Inchi Key
FQQZGZZZSPUFKV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)